Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Liebig, con roscas GL
Descripción
- Condensadores de Liebig conformes a DIN 12576 y además de DIN
- Para vapores de condensación
- Con toma NS y cono NS
- Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Roscas GL 14 |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| N.º de junta cónica estándar | NS 14/23 |