Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Liebig, con roscas GL
Código de producto. 11536794
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 13/23
NS 14/23
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
11536794 NS 13/23 cada uno
11526794 NS 14/23 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11536794 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05210411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.50€
    74.30€ / paquete de 1
    Ahorro 13.20€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores de Liebig conformes a DIN 12576 y además de DIN
  • Para vapores de condensación
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Incluye Roscas GL 14
Longitud (métrico) 400 mm
N.º de junta cónica estándar NS 13/23