Learn More
Zeiss™ Condenser
Use this condenser for a variety of applications
289.38€ - 2056.61€
Código de producto | Marca | Tipo | Distancia de enfoque | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Distancia de enfoque | Para utilizar con (equipo) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12133921
|
Zeiss™
4242279000 |
Condensador de 0,9/1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 | 0,8 mm | Axio Lab.A1 | Con sistema de baja potencia desde 2,5x |
289.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11733949
|
Zeiss™
424225-9070-000 |
Condensador, acromático-aplanático 0,9 H D Ph DIC | 1 mm | Objetivos de 1,0x a 100x | Con lente frontal conmutable a la izquierda y a la derecha y disco modulador de 5 posiciones |
2056.61€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11895810
|
Zeiss™
424225-9060-000 |
Condensador, acromático-aplanático 0,9 H | 1 mm | objetivos de 1,0x a 100x | Con lente frontal que se puede conmutar a la derecha y a la izquierda |
1299.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11834983
|
Zeiss™
424225-9001-000 |
Condensador 0,9/1,25 H | 0,8 mm | objetivos de 5x a 100x | Con sistema de baja potencia desde 2,5x |
450.61€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11845063
|
Zeiss™
424227-9010-000 |
Condensador de 0,9/1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 | 0,8 mm | Axio Lab.A1 | Con sistema de baja potencia desde 2,5x |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Condenser, achromatic-aplanatic 0.9 H with front lens which can be switched on the right and left
- Condenser, achromatic-aplanatic 0.9 H D Ph DIC with front lens switchable on the left and right and 5-position modulator disk
- Condenser 0.9/ 1.25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 for Axio Lab.A1 with low-power system from 2.5x
- LD condenser 0.4 for slider; For H, Ph, PlasDIC with 10 x 46mm slider mount
Especificaciones
1 unidad |