Learn More
Zeiss™ Condenser
Use this condenser for a variety of applications
Marca: Zeiss™ 4242279000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Condensador, acromático-aplanático 0,9 H con lente frontal que se puede conmutar a la derecha y a la izquierda
- Condensador, acromático-aplanático 0,9 H D Ph DIC con lente frontal conmutable a la derecha y a la izquierda y disco modulador de 5 posiciones
- Condensador 0,9/1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 para Axio Lab.A1 con sistema de baja potencia desde 2,5x
- Condensador LD 0,4 para deslizador; para H, Ph, PlasDIC con montaje deslizador de 10 x 46 mm
Especificaciones
Condensador de 0,9/1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 | |
Para Axio Lab A1 | |
Con sistema de baja potencia desde 2,5x |
0,8 mm | |
Axio Lab.A1 | |
1 unidad |