Learn More
Contec™ Hisopos de validación de superficie CONSTIX
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hisopos Contec™ CONSTIX™ de validación de superficies diseñados para la evaluación de protocolos de limpieza de superficies en industrias biofarmacéuticas.
14.70€ - 1728.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Evaluación de protocolos de limpieza de superficies en industrias biofarmacéuticas
Tipo de producto Hisopo
Esterilidad No estéril
Tipo de adhesivo Sellado ultrasónicamente
Material del mango Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud de la punta (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud de la punta (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16685554
Ver documentos
Contec™
SV-2
2 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16249721
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Contec™
SV-3
2,31 cm
14.70€
paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El paquete contiene cinco hisopos de poliéster procesados especialmente para minimizar la contribución de TOC de fondo del hisopo
  • Bajo contenido de TOC de fondo para una interferencia mínima con los resultados de las pruebas
  • La gran superficie de la cabeza del hisopo y el mango largo y flexible proporciona una cobertura de superficie excepcional al tomar la muestra
  • Hisopos de poliéster resistentes y duraderos para una recuperación óptima
  • Esterilizables mediante la mayoría de métodos comunes
  • Esterilizable en autoclave
  • Hisopos sellados en bolsa de nailon
Especificaciones
Especificaciones
Evaluación de protocolos de limpieza de superficies en industrias biofarmacéuticas
No estéril
Polipropileno
Hisopo
Sellado ultrasónicamente
Poliéster tejido
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Contec™ Hisopos de validación de superficie CONSTIX™