Learn More
Contec™ CONSTIX™ Hisopos de validación de superficies
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16249721 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la punta (métrico):
2 cm
2,31 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la punta (métrico) unitSize
16249721 2,31 cm paquete de 5
16685554 2 cm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16249721 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SV3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.90€
    11.23€ / paquete de 5
    Ahorro 1.67€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
CONSTIX™ Hisopos de validación de superficies diseñados para la evaluación de protocolos de limpieza de superficies en industrias biofarmacéuticas.
  • El paquete contiene cinco hisopos de poliéster procesados especialmente para minimizar la contribución de TOC de fondo del hisopo
  • Bajo contenido de TOC de fondo para una interferencia mínima con los resultados de las pruebas
  • La gran superficie de la cabeza del hisopo y el mango largo y flexible proporciona una cobertura de superficie excepcional al tomar la muestra
  • Hisopos de poliéster resistentes y duraderos para una recuperación óptima
  • Esterilizables mediante la mayoría de métodos comunes
  • Esterilizable en autoclave
  • Hisopos sellados en bolsa de nailon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (imperial) 4,9 in
Para utilizar con (aplicación) Evaluación de protocolos de limpieza de superficies en industrias biofarmacéuticas
Tipo de producto Hisopo
Longitud (métrico) 12,4 cm
Material Polipropileno
Anchura de la cabeza (imperial) 0,48 in
Anchura de la cabeza (métrico) 1,22 cm
Longitud de la punta (imperial) 0,91 in
Longitud de la punta (métrico) 2,31 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Tipo de adhesivo Sellado ultrasónicamente
Material del mango Polipropileno
Estilo de punta Paleta
Material de la punta Poliéster tejido