Learn More
Contec™ Hisopos de validación de superficie CONSTIX
Código de producto. 16685554 Tienda Contec Productos
Click to view available options
Longitud de la punta (métrico):
2 cm
2,31 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5
Código de producto. 16685554
Marca: Contec™ SV2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Hisopos Contec™ CONSTIX™ de validación de superficies diseñados para la evaluación de protocolos de limpieza de superficies en industrias biofarmacéuticas.
  • El paquete contiene cinco hisopos de poliéster procesados especialmente para minimizar la contribución de TOC de fondo del hisopo
  • Bajo contenido de TOC de fondo para una interferencia mínima con los resultados de las pruebas
  • La gran superficie de la cabeza del hisopo y el mango largo y flexible proporciona una cobertura de superficie excepcional al tomar la muestra
  • Hisopos de poliéster resistentes y duraderos para una recuperación óptima
  • Esterilizables mediante la mayoría de métodos comunes
  • Esterilizable en autoclave
  • Hisopos sellados en bolsa de nailon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del mango (imperial) 0,12 in
Longitud (imperial) 6 in
Para utilizar con (aplicación) Evaluación de protocolos de limpieza de superficies en industrias biofarmacéuticas
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 152,4 mm
Longitud del mango (imperial) 5,2 in
Longitud del mango (métrico) 13,2 mm
Longitud de la punta (imperial) 0,8 in
Longitud de la punta (métrico) 2 cm
Anchura de la punta (métrico) 6,3 mm
Anchura de la punta 0,23 in
Diámetro de la punta (métrico) 6,4 mm
Diámetro de la punta (imperial) 0,25 in
Esterilidad No estéril
Tipo de adhesivo Sellado ultrasónicamente
Material del mango Polipropileno
Estilo de punta Redondo
Material de la punta Poliéster tejido