Learn More
Complement Factor H Mouse anti-Human, Clone: C18/3, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Bio-Techne NBP2-23542-0.025MG
173.40 EUR hasta el 2025-12-16
Use el código promocional "24090" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Complement Factor H Monoclonal specifically detects Complement Factor H in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Especificaciones
Complement Factor H | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000 | |
adrenomedullin binding protein, age-related maculopathy susceptibility 1, AHUS1, AMBP1, ARMD4, beta-1H, beta-1-H-globulin, CFHL3, complement factor H, factor H, factor H-like 1, FH, FHL1, H factor 1, H factor 1 (complement), H factor 2 (complement), HF, HF1ARMS1, HF2, HUSMGC88246 | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
3075 | |
Human | |
Purified |
ELISA, Western Blot | |
C18/3 | |
Unconjugated | |
10mM Phosphate (pH 7.4) and 0.5M NaCl with 15mM Sodium Azide | |
CFH | |
Human Factor H | |
0.025 mg | |
Primary | |
Clone C18/3 is specific for complement factor H in human serum and plasma | |
Store at 4C. Do not freeze. | |
IgG1 κ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Complement Factor H Mouse anti-Human, Clone: C18/3, Novus Biologicals™ > 0.025 mg; Unconjugated
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido