Learn More
Complement Factor H Mouse anti-Human, Clone: C18/3, Novus Biologicals™
Código de producto. p-7199744 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
18131645 100 μg 100 microgramos
18187002 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18131645
Marca: Novus Biologicals NBP223542100UG
Mouse Monoclonal Antibody
Complement Factor H Monoclonal specifically detects Complement Factor H in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Complement Factor H
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon C18/3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000
Formulación 10mM Phosphate (pH 7.4) and 0.5M NaCl with 15mM Sodium Azide
Alias de gen adrenomedullin binding protein, age-related maculopathy susceptibility 1, AHUS1, AMBP1, ARMD4, beta-1H, beta-1-H-globulin, CFHL3, complement factor H, factor H, factor H-like 1, FH, FHL1, H factor 1, H factor 1 (complement), H factor 2 (complement), HF, HF1ARMS1, HF2, HUSMGC88246
Símbolos de los genes CFH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Factor H
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3075
Especificidad de la prueba Clone C18/3 is specific for complement factor H in human serum and plasma
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only