Learn More
BRAND™ Compact Burette, BLAUBRAND™, Class AS, DE-M, with Stopcock
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Boro 3.3, removable PTFE stopcock. To DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
103.00€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
Incluye | Burette tube, stopcock with precision tip, one batch certificate |
Material de la llave de paso | PTFE |
Tipo | Compact Buret |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16455979
|
BRAND™
13963 |
10 mL |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16465979
|
BRAND™
13966 |
25 mL |
103.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
16475979
|
BRAND™
13968 |
50 mL |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- With removable PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean
- Simple repair - all individual components replaceable
- To DIN EN ISO 385
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
All BLAUBRAND™ burettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Especificaciones
Ámbar | |
Burette tube, stopcock with precision tip, one batch certificate | |
Compact Buret |
Borosilicate Glass (3.3) | |
PTFE | |
Clase AS |