Descripción
- Con llave de paso de PTFE extraíble, de rápido desmontaje y fácil limpieza.
- Reparación sencilla: todos los componentes individuales son reemplazables
- A DIN EN ISO 385
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
Todo BLAUBRAND™ Las buretas se entregan con número de lote y se adjunta un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante. Disponible también bajo demanda con certificado individual. USP Certificado individual o DAkkS certificado de calibración.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Graduaciones | 0.02 mL |
| Incluye | Tubo de bureta, llave de paso con punta de precisión, certificado de un lote |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo | Bureta compacta |
| Class | Clase AS |