Learn More
BRAND™ Bureta compacta, BLAUBRAND™ , Clase AS , DE-M, con llave de paso
Código de producto. 16475979 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16475979 50 mL cada uno
16455979 10 mL cada uno
16465979 25 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16475979 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 13968
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    102.45€ / paquete de 1
    Ahorro 6.55€
    6% Descuento
En stock
La nueva generación de buretas de BRAND . Con llave de paso de PTFE, rápido de desmontar y fácil limpieza. Reparación sencilla: todos los componentes individuales son reemplazables. Boro 3.3, llave de paso de PTFE extraíble. A DIN EN ISO 385. Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Con llave de paso de PTFE extraíble, de rápido desmontaje y fácil limpieza.
  • Reparación sencilla: todos los componentes individuales son reemplazables
  • A DIN EN ISO 385
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
Todo BLAUBRAND™ Las buretas se entregan con número de lote y se adjunta un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante. Disponible también bajo demanda con certificado individual. USP Certificado individual o DAkkS certificado de calibración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Graduaciones 0.1 mL
Incluye Tubo de bureta, llave de paso con punta de precisión, certificado de un lote
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Bureta compacta
Class Clase AS