Learn More
Fisherbrand™ Peines para unidad de electroforesis horizontal MH-1010 HIPS
For use with HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
86.20€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis horizontal en gel midi HU13 |
---|---|
Tipo | Peine |
Grosor (métrico) | 1 mm |
Código de producto | Marca | Anchura de los dientes (métrico) | Volumen de la muestra (métrico) | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura de los dientes (métrico) | Volumen de la muestra (métrico) | N.° de pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12398416
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 35 μl | 12 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10141421
|
Fisherbrand™
|
9,5 mm | 40 μl | 10 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10479542
|
Fisherbrand™
|
5,5 mm | 25 μl | 16 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10181701
|
Fisherbrand™
|
4 mm | 17 μl | 20 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10385211
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 13 μl | 24 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10633812
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 13 μl | 28 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Color coded
- Height adjustable
- Offer complete control over loading volume
- Well depth to maximum 112-sample throughput
Especificaciones
Unidad de electroforesis horizontal en gel midi HU13 | |
Peine | |
1 mm |