Learn More
Fisherbrand™ Peines para unidad de electroforesis horizontal MH-1010 HIPS
For use with HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Codificado con color
Ajuste de altura
Ofrecen un control total sobre el volumen de carga
Profundidad del pocillo para el procesamiento de 112 muestras
Especificaciones
Unidad de electroforesis horizontal en gel midi HU13 | |
10 | |
40 μl |
Peine | |
1 mm | |
9,5 mm |