Learn More
Fisherbrand™ Peines para unidad de electroforesis horizontal MH-1010 HIPS
For use with HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Codificado con color
- Ajuste de altura
- Ofrecen un control total sobre el volumen de carga
- Profundidad del pocillo para el procesamiento de 112 muestras
Especificaciones
Unidad de electroforesis horizontal en gel midi HU13 | |
20 | |
4 μl | |
4 mm |
Peine | |
1 mm | |
17 μl |