Learn More
Fisherbrand™ Peines para unidad de electroforesis horizontal MH-1010 HIPS
For use with HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01692kg
Descripción
- Codificado con color
- Ajuste de altura
- Ofrecen un control total sobre el volumen de carga
- Profundidad del pocillo para el procesamiento de 112 muestras
Especificaciones
Unidad de electroforesis horizontal en gel midi HU13 | |
16 | |
25 μl |
Peine | |
1 mm | |
5,5 mm |