Learn More
Fisherbrand™ Peines para la unidad de electroforesis horizontal en gel refrigerada maxi-plus CHU25
Para utilizar un la unidad de electroforesis horizontal en gel refrigerada maxi-plus CHU25
130.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis horizontal en gel refrigerada maxi-plus CHU25 |
---|---|
Tipo | Peine |
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Grosor (métrico) | Anchura de los dientes (métrico) | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Grosor (métrico) | Anchura de los dientes (métrico) | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10080181
|
Fisherbrand™
HU25-C1.5-26MC |
26 | 1,5 mm | 7 mm | 45 μl | N/A | ||||||
10439932
|
Fisherbrand™
HU25-C1.5-52MC |
52 | 1,5 mm | 3 mm | 20 μl | N/A | ||||||
12358446
|
Fisherbrand™
HU25-C1-26MC |
26 | 1 mm | 7 mm | 30 μl | N/A | ||||||
Descripción
- Codificado con color
- Ajuste de altura
- Ofrecen un control total sobre el volumen de carga y la profundidad del pocillo
Especificaciones
Unidad de electroforesis horizontal en gel refrigerada maxi-plus CHU25 | |
Peine |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Peines para la unidad de electroforesis horizontal en gel refrigerada maxi-plus CHU25