Learn More
Fisherbrand™ Peines para la unidad de electroforesis horizontal en gel refrigerada maxi-plus CHU25
Código de producto. 12358446
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
26
52
Grosor (métrico):
1 mm
1,5 mm
Anchura de los dientes (métrico):
3 mm
7 mm
Volumen de la muestra (métrico):
20 μl
30 μl
45 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Grosor (métrico) Anchura de los dientes (métrico) Volumen de la muestra (métrico) unitSize
12358446 26 1 mm 7 mm 30 μl cada uno
10080181 26 1,5 mm 7 mm 45 μl cada uno
10439932 52 1,5 mm 3 mm 20 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12358446 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor HU25C126MC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para utilizar un la unidad de electroforesis horizontal en gel refrigerada maxi-plus CHU25
  • Codificado con color
  • Ajuste de altura
  • Ofrecen un control total sobre el volumen de carga y la profundidad del pocillo
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad de electroforesis horizontal en gel refrigerada maxi-plus CHU25
Tipo Peine
N.° de pocillos 26
Grosor (métrico) 1 mm
Volumen de la muestra (métrico) 30 μl
Anchura de los dientes (métrico) 7 mm