Learn More
Fisherbrand™ Peines para la unidad de electroforesis horizontal en gel refrigerada maxi-plus CHU25
Description
- Codificado con color
- Ajuste de altura
- Ofrecen un control total sobre el volumen de carga y la profundidad del pocillo
Spécification
Spécification
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis horizontal en gel refrigerada maxi-plus CHU25 |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 52 |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Volumen de la muestra (métrico) | 20 μl |
| Anchura de los dientes (métrico) | 3 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?