Learn More
Óxido de cobalto, típicamente 3,4-4,5 %, óxido de molibdeno típicamente 11,5-14,5 % en alúmina, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045579.14
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15404005
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina is used in the preparation of biofuel production by using algae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cobalt oxide, Molybdenum oxide
Azul
25 g
UN3077
Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5%
On alumina
Extrudado trílobe de 2,5 mm
MFCD01074445
Insoluble in water.
Odorless
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Óxido de cobalto, típicamente 3,4-4,5 %, óxido de molibdeno típicamente 11,5-14,5 % en alúmina, Thermo Scientific Chemicals > 25 g