Learn More
Óxido de cobalto, típicamente 3,4-4,5 %, óxido de molibdeno típicamente 11,5-14,5 % en alúmina, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045579.A4
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15434005
  • 884.00€ / 2.50 Kg
Descripción
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina is used in the preparation of biofuel production by using algae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cobalt oxide, Molybdenum oxide
Azul
2.5 kg
UN3077
Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5%
On alumina
Extrudado trílobe de 2,5 mm
MFCD01074445
Insoluble in water.
Odorless
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP07A038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/09/2022 Catalog Number045579.36,045579.A4,045579.22
Número de loteX29F037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number045579.36,045579.A4,045579.22
Número de loteL23T065 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number045579.36,045579.A4,045579.22
Número de loteX29F036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Catalog Number045579.36,045579.A4,045579.22
Promociones
Promociones
Título del producto
Óxido de cobalto, típicamente 3,4-4,5 %, óxido de molibdeno típicamente 11,5-14,5 % en alúmina, Thermo Scientific Chemicals > 2,5kg