Learn More
Óxido de cobalto, típicamente 3,4-4,5 %, óxido de molibdeno típicamente 11,5-14,5 % en alúmina, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045579.36
Descripción
Cobalt oxide, typically 3.4-4.5%, Molybdenum oxide typically 11.5-14.5% on alumina is used in the preparation of biofuel production by using algae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Cobalt oxide, Molybdenum oxide | |
Azul | |
500 g | |
UN3077 | |
Co oxide:typically 3.4 to 4.5%; Mo oxide: typically 11.5 to 14.5% |
On alumina | |
Extrudado trílobe de 2,5 mm | |
MFCD01074445 | |
Insoluble in water. | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
- Cobalt oxide, molybdenum oxide on alumina
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Molybdenum trioxide,Cobalt oxide
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P07A038 | Certificado de análisis | 16/09/2022 | 045579.36,045579.A4,045579.22 |
X29F037 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 045579.36,045579.A4,045579.22 |
L23T065 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 045579.36,045579.A4,045579.22 |
X29F036 | Certificado de análisis | 29/11/2021 | 045579.36,045579.A4,045579.22 |