Learn More
Buerkle™ Sello de control Close-it™
Evite la pérdida de muestras con estos cierres adhesivos. Los cierres de control Buerkle™ Close-It™ se han desarrollado para evitar la pérdida de muestras a través de los orificios creados por las lancetas de muestreo. Las etiquetas tienen una estructura de tipo sándwich (aluminio/papel) y sellan los recipientes herméticamente (barrera de vapor).
82.45€ - 116.00€
Especificaciones
Material | Aluminio, Papel |
---|---|
Tipo de producto | Sello de control |
Para utilizar con (aplicación) | Muestreo, se utiliza para proporcionar información sobre el control de calidad (fecha de muestreo, liberación sí/no, nombre de la persona que realiza la prueba, etc.) |
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | dimPrintTechnology | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | dimPrintTechnology | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11887043
|
Buerkle™
5303-1015 |
Azul | 95 mm | 150 mm |
116.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11883372
|
Buerkle™
5303-0011 |
Negro | 95 mm | 95mm |
82.45€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11883352
|
Buerkle™
5303-0012 |
Rojo | 95 mm | 95mm |
91.60€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11807702
|
Buerkle™
5303-0015 |
Azul | 95 mm | 95mm |
93.90€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11893352
|
Buerkle™
5303-0016 |
Verde | 95 mm | 95mm |
82.45€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11893372
|
Buerkle™
5303-0002 |
Blanco | 95 mm | 95mm |
115.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11897043
|
Buerkle™
5303-1011 |
Negro | 150 mm | 150 mm |
116.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11867043
|
Buerkle™
5303-1012 |
Rojo | 150 mm | 150 mm |
116.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11817053
|
Buerkle™
5303-1002 |
Blanco | 150 mm | 150 mm |
116.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11896983
|
Buerkle™
5303-1014 |
Amarillo | 150 mm | 150 mm |
116.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11877043
|
Buerkle™
5303-1016 |
Verde | 150 mm | 150 mm |
116.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Evita que los polvos higroscópicos se acumulen juntos
- Proporciona información sobre el control de calidad (fecha de muestreo, liberación sí/no, nombre de la persona que realiza la prueba, etc.)
- Disponible en diferentes colores con impresión en color rojo, azul, verde, amarillo, negro, neutro y sin impresión en blanco
- El sello Close-it permite la escritura sobre su superficie con bolígrafo, lápiz o rotulador
- La parte trasera de la etiqueta está cubierta con un potente adhesivo
- Se adhiere con firmeza a la mayoría de recipientes comerciales, incluso a superficies recubiertas con polvo fino, ligeramente húmedas o incluso congeladas
- Se suministra en prácticos rollos
- Las perforaciones cruzadas permiten que cada etiqueta se pueda separar de forma individual del rollo
Specifications
Aluminio, Papel | |
Sello de control | |
Muestreo, se utiliza para proporcionar información sobre el control de calidad (fecha de muestreo, liberación sí/no, nombre de la persona que realiza la prueba, etc.) |
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.