Learn More
Buerkle™ Sello de control Close-it™
Evite la pérdida de muestras con estos cierres adhesivos. Los cierres de control Buerkle™ Close-It™ se han desarrollado para evitar la pérdida de muestras a través de los orificios creados por las lancetas de muestreo. Las etiquetas tienen una estructura de tipo sándwich (aluminio/papel) y sellan los recipientes herméticamente (barrera de vapor).
Marca:  Buerkle™ 5303-0011
76.52 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11883372
  • 82.45€ / paquete de 500
Productos de laboratorio de uso diario
Usar código promocional 24132 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Evita que los polvos higroscópicos se acumulen juntos
  • Proporciona información sobre el control de calidad (fecha de muestreo, liberación sí/no, nombre de la persona que realiza la prueba, etc.)
  • Disponible en diferentes colores con impresión en color rojo, azul, verde, amarillo, negro, neutro y sin impresión en blanco
  • El sello Close-it permite la escritura sobre su superficie con bolígrafo, lápiz o rotulador
  • La parte trasera de la etiqueta está cubierta con un potente adhesivo
  • Se adhiere con firmeza a la mayoría de recipientes comerciales, incluso a superficies recubiertas con polvo fino, ligeramente húmedas o incluso congeladas
  • Se suministra en prácticos rollos
  • Las perforaciones cruzadas permiten que cada etiqueta se pueda separar de forma individual del rollo
Especificaciones
Especificaciones
Sello de control Close-it
Negro
Sello de control
Muestreo, se utiliza para proporcionar información sobre el control de calidad (fecha de muestreo, liberación sí/no, nombre de la persona que realiza la prueba, etc.)
95 x 95 mm
95 mm
Polvo fino
Aluminio, Papel
Sí
500/rollo
95mm
Videos
  • Buerkle - Control seal close-it
    Taking samples from sacks, boxes, bags, etc. with sampling lances is a common and time-proven practice. This produces holes through which easily flowing bulk goods could escape from the container.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Control seal close-it
    Certificados
    Ver productos accesorios
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    Buerkle™ Sello de control Close-it™ > Dimensiones: 95 x 95 mm (L x An); negro; impreso
    Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)