Learn More
Buerkle™ Sello de control Close-it™
Código de producto. 11887043
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Dimensiones (L x An):
95 x 95 mm
95 x 95 mm
150 x 150 mm
150 x 150 mm
Mostrar texto:
Impreso
Sin imprimir
Tamaño de la unidad:
250 PCS
250 PCS
500 PCS
500 PCS
paquete de 250
paquete de 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Mostrar texto unitSize
11887043 Azul 150 x 150 mm Sin imprimir paquete de 250
11883372 Negro 95 x 95 mm Impreso 500 PCS
11883352 Rojo 95 x 95 mm Impreso 500 PCS
11807702 Azul 95 x 95 mm Impreso 500 PCS
11893352 Verde 95 x 95 mm Impreso paquete de 500
11893372 Blanco 95 x 95 mm Sin imprimir 500 PCS
11897043 Negro 150 x 150 mm Impreso paquete de 250
11867043 Rojo 150 x 150 mm Impreso paquete de 250
11817053 Blanco 150 x 150 mm Sin imprimir 250 PCS
11896983 Amarillo 150 x 150 mm Impreso 250 PCS
11877043 Verde 150 x 150 mm Impreso 250 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11887043 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53031015
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite la pérdida de muestras con estos cierres adhesivos. Los cierres de control Buerkle™ Close-It™ se han desarrollado para evitar la pérdida de muestras a través de los orificios creados por las lancetas de muestreo. Las etiquetas tienen una estructura de tipo sándwich (aluminio/papel) y sellan los recipientes herméticamente (barrera de vapor).
  • Evita que los polvos higroscópicos se acumulen juntos
  • Proporciona información sobre el control de calidad (fecha de muestreo, liberación sí/no, nombre de la persona que realiza la prueba, etc.)
  • Disponible en diferentes colores con impresión en color rojo, azul, verde, amarillo, negro, neutro y sin impresión en blanco
  • El sello Close-it permite la escritura sobre su superficie con bolígrafo, lápiz o rotulador
  • La parte trasera de la etiqueta está cubierta con un potente adhesivo
  • Se adhiere con firmeza a la mayoría de recipientes comerciales, incluso a superficies recubiertas con polvo fino, ligeramente húmedas o incluso congeladas
  • Se suministra en prácticos rollos
  • Las perforaciones cruzadas permiten que cada etiqueta se pueda separar de forma individual del rollo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sello de control Close-it maxi
Color Azul
Material Aluminio, Papel
Tipo de producto Sello de control
Mostrar texto Sin imprimir
Para utilizar con (aplicación) Muestreo, se utiliza para proporcionar información sobre el control de calidad (fecha de muestreo, liberación sí/no, nombre de la persona que realiza la prueba, etc.)
Cantidad 500/rollo
Dimensiones (L x An) 150 x 150 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Anchura (métrico) 150 mm
Altura (métrico) 95 mm
Mostrar más Mostrar menos
También disponible para alimentación& sector farmacéutico (con adhesivo certificado)