Learn More
Scotch-Brite™ Clean & Shine Floor Pad
This 2 in 1 daily cleaning pad for low speed scrubbers gradually increases shine with repeated use
138.00€ - 342.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Almohadillas de limpieza |
---|---|
Color | Marrón |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y pulido de suelos |
Para utilizar con (equipo) | Suelos de hormigón, granito, suelos industriales, linóleo, mármol, gres, terrazo, VCT y vinilo |
Modelo | Redondo |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17148770
|
Scotch-Brite™
7100148036 |
280 mm |
138.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17168770
|
Scotch-Brite™
7100148049 |
330 mm |
168.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17158770
|
Scotch-Brite™
7100148038 |
355 mm |
184.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17188760
|
Scotch-Brite™
7100148013 |
380 mm |
198.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17138770
|
Scotch-Brite™
7100148035 |
406 mm |
213.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17118770
|
Scotch-Brite™
7100148018 |
432 mm |
234.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17128770
|
Scotch-Brite™
7100148034 |
460 mm |
260.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17198760
|
Scotch-Brite™
7100148014 |
480 mm |
281.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17108770
|
Scotch-Brite™
7100148015 |
505 mm |
309.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17178770
|
Scotch-Brite™
7100148105 |
530 mm |
342.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cleans and shines in the same step, using only a low-speed scrubber
- Save costs and labor by reducing or eliminating the need to burnish
- Removes black marks 3 times faster than traditional cleaning pads
- Two-sided pad lasts longer than traditional cleaning pads
- Effective on most coated and uncoated hard floors including VCT, vinyl, rubber, marble, stone, terrazzo, granite, and concrete with only water or neutral cleaner
Especificaciones
Almohadillas de limpieza | |
Limpieza y pulido de suelos | |
Redondo |
Marrón | |
Suelos de hormigón, granito, suelos industriales, linóleo, mármol, gres, terrazo, VCT y vinilo |