Learn More
Scotch-Brite™ Clean & Shine Floor Pad
Click to view available options
Diámetro (métrico):
280 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Limpia y abrillanta en el mismo paso, utilizando solo un fregador de baja velocidad.
- Ahorre costes y mano de obra al reducir o eliminar la necesidad de bruñido.
- Eliminan las marcas negras 3 veces más rápido que las almohadillas de limpieza tradicionales.
- Las almohadillas de doble cara duran más que las almohadillas de limpieza tradicionales.
- Eficaces en la mayoría de suelos duros con y sin revestimiento, lo que incluye VCT, vinilo, caucho, mármol, piedra, terrazo, granito y hormigón, solo con agua o un limpiador neutro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Almohadillas de limpieza |
| Color | Marrón |
| Diámetro (métrico) | 460 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y pulido de suelos |
| Para utilizar con (equipo) | Suelos de hormigón, granito, suelos industriales, linóleo, mármol, gres, terrazo, VCT y vinilo |
| Modelo | Redondo |