Learn More
Scotch-Brite™ Limpio& Almohadilla para suelo brillante
Código de producto. 17148770
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
280 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17148770 280 mm paquete de 5
17168770 330 mm paquete de 5
17158770 355 mm paquete de 5
17188760 380 mm paquete de 5
17138770 406 mm paquete de 5
17118770 432 mm paquete de 5
17128770 460 mm paquete de 5
17198760 480 mm paquete de 5
17108770 505 mm paquete de 5
17178770 530 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17148770 Proveedor Scotch-Brite™ N.º de proveedor 7100148036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    68.32€ / paquete de 5
    Ahorro 94.68€
    58% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta almohadilla de limpieza diaria 2 en 1 para fregadores de baja velocidad aumenta gradualmente el brillo con el uso repetido.
  • Limpia y abrillanta en el mismo paso, utilizando solo un fregador de baja velocidad.
  • Ahorre costes y mano de obra al reducir o eliminar la necesidad de bruñido.
  • Eliminan las marcas negras 3 veces más rápido que las almohadillas de limpieza tradicionales.
  • Las almohadillas de doble cara duran más que las almohadillas de limpieza tradicionales.
  • Eficaces en la mayoría de suelos duros con y sin revestimiento, lo que incluye VCT, vinilo, caucho, mármol, piedra, terrazo, granito y hormigón, solo con agua o un limpiador neutro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Almohadillas de limpieza
Color Marrón
Diámetro (métrico) 280 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y pulido de suelos
Para utilizar con (equipo) Suelos de hormigón, granito, suelos industriales, linóleo, mármol, gres, terrazo, VCT y vinilo
Modelo Redondo