Learn More
Scotch-Brite™ Clean & Shine Floor Pad
This 2 in 1 daily cleaning pad for low speed scrubbers gradually increases shine with repeated use
Marca: Scotch-Brite™ 7100148013
Detalles adicionales : Peso : 0.15400kg
Descripción
- Limpia y abrillanta en el mismo paso, utilizando solo un fregador de baja velocidad.
- Ahorre costes y mano de obra al reducir o eliminar la necesidad de bruñido.
- Eliminan las marcas negras 3 veces más rápido que las almohadillas de limpieza tradicionales.
- Las almohadillas de doble cara duran más que las almohadillas de limpieza tradicionales.
- Eficaces en la mayoría de suelos duros con y sin revestimiento, lo que incluye VCT, vinilo, caucho, mármol, piedra, terrazo, granito y hormigón, solo con agua o un limpiador neutro
Especificaciones
Almohadillas de limpieza | |
380 mm | |
Suelos de hormigón, granito, suelos industriales, linóleo, mármol, gres, terrazo, VCT y vinilo |
Marrón | |
Limpieza y pulido de suelos | |
Redondo |