Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase F1
Uso con instrumentos de pesaje de clase II de precisión media. Las pesas de caja de clase F1 de Zwiebel™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase F2.
58.00€ - 565.00€
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta |
|---|
| Código de producto | Marca | Masa | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Masa | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
12011643
|
Zwiebel™
PBI23081 |
200 g | ± 1,00 mg |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
|
12031643
|
Zwiebel™
PBI23083 |
1000 g | ± 5,00 mg |
461.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
|
11730703
|
Zwiebel™
PBI23080 |
100 g | ± 0,50 mg |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
|
12021633
|
Zwiebel™
PBI2301H |
200 mg | ± 0,06 mg |
58.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
|
12091633
|
Zwiebel™
PBI23079 |
50 g | ± 0,30 mg |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
|
11870902
|
Zwiebel™
PBI56821 |
2000 g | ± 10 mg |
565.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
|
12031633
|
Zwiebel™
PBI2301K |
500 mg | ± 0,08 mg |
59.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
|
12051633
|
Zwiebel™
PBI23075 |
2 g | ± 0,12 mg |
85.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
|
12001633
|
Zwiebel™
PBI2301E |
50 mg | ± 0,04 mg | |||||||
Descripción
- En cumplimiento con la OIML R111
- Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
| Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta |