Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase F1
Código de producto. 12091633
Change view
Click to view available options
Masa:
50 mg
200 mg
500 mg
2 g
50 g
100 g
200 g
1000 g
2000 g
Tolerancia:
± 0,04 mg
± 0,06 mg
± 0,08 mg
± 0,12 mg
± 0,30 mg
± 0,50 mg
± 1,00 mg
± 10 mg
± 5,00 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa Tolerancia unitSize
12091633 50 g ± 0,30 mg cada uno
12011643 200 g ± 1,00 mg cada uno
12031643 1000 g ± 5,00 mg cada uno
11730703 100 g ± 0,50 mg cada uno
12021633 200 mg ± 0,06 mg cada uno
11870902 2000 g ± 10 mg cada uno
12031633 500 mg ± 0,08 mg cada uno
12051633 2 g ± 0,12 mg cada uno
12001633 50 mg ± 0,04 mg cada uno
9 options
Código de producto. 12091633
Marca: Zwiebel™ PBI23079
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso con instrumentos de pesaje de clase II de precisión media. Las pesas de caja de clase F1 de Zwiebel™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase F2.
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Masa 50 g
Tolerancia ± 0,30 mg
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta