Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase F1
Click to view available options
Masa:
50 mg
200 mg
500 mg
2 g
50 g
100 g
200 g
1000 g
2000 g
Tolerancia:
± 0,04 mg
± 0,06 mg
± 0,08 mg
± 0,12 mg
± 0,30 mg
± 0,50 mg
± 1,00 mg
± 10 mg
± 5,00 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- En cumplimiento con la OIML R111
- Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
| Masa | 500 mg |
| Tolerancia | ± 0,08 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta |