Learn More
Zwiebel™ Pesa de caja de clase E2 con certificado de calibración COFRAC
Calibran las pesas de clases de precisión más bajas y se utilizan con instrumentos de pesaje de clase I. Las pesas de caja de clase E2 de Zwiebel™ están diseñadas para su uso con pesas de clase F1.
Marca:  Zwiebel™ PBI23873
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11765183
  • 286.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Descripción
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
2 g
± 0,04 mg
Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Zwiebel™ Pesa de caja de clase E2 con certificado de calibración COFRAC > Masa: 2 g