Learn More
Sartorius™ Pesa de calibración de clase E2 de OIML de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
Código de producto. 10399530 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10399530
Marca: Sartorius™ YCW322800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pesas de calibración de acero altamente pulido de 1 g a 2 kg
Conforme a la especificación de OIML de clase E2, F1 y F2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del envase Plástico
Masa 2 g