Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase E2
Código de producto. 15555039 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
2 g
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15555039 2 g 1 unidad
1 options
Código de producto. 15555039
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibre las pesas de clases de precisión más bajas. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
Clasificación E2
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 2 g
Masa 2 g
Forma Cilíndrico