Learn More
Kartell™ Probetas de medición de perfil alto de polipropileno translúcido con graduaciones en azul
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para una mayor durabilidad, claridad y buena resistencia química. Las probetas de medición de perfil alto de polipropileno esterilizables en autoclave con graduaciones azules Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
Marca:  Kartell™ 0256200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15895567
  • 156.00€ / paquete de 30
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Descripción
  • Las graduaciones permanentes de color azul nítido proporcionan claridad y reproducibilidad
  • La estructura de polipropileno puede soportar temperaturas de hasta 120 °C
  • Perfil alto, base pentagonal para dar estabilidad
  • Clase B
  • Esterilizable en autoclave
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
50 ml
±1 ml
Clase B
25,5 mm
Esterilizable en autoclave
100 °C
Cilíndrico
Azul
Probeta de medición graduada
Polipropileno
ISO 6706-1981 (E)
Graduaciones azules permanentes
10 ml
± 1 ml
1 ml
Productos alimenticios
199 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Kartell™ Probetas de medición de perfil alto de polipropileno translúcido con graduaciones en azul > Capacidad: 50 ml