Learn More
Kartell™ Probetas de medición de perfil alto de polipropileno translúcido con graduaciones en azul
Código de producto. p-8005807
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 ml
10 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
Graduaciones:
10 ml
100 ml
10 ml
20 ml
200 ml
5 ml
50 ml
Permanente
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 30
Código de producto. 15805577
Marca: Kartell™ 0256400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para una mayor durabilidad, claridad y buena resistencia química. Las probetas de medición de perfil alto de polipropileno esterilizables en autoclave con graduaciones azules Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
  • Las graduaciones permanentes de color azul nítido proporcionan claridad y reproducibilidad
  • La estructura de polipropileno puede soportar temperaturas de hasta 120 °C
  • Perfil alto, base pentagonal para dar estabilidad
  • Clase B
  • Esterilizable en autoclave
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
Tolerancia ±2 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706-1981 (E)
Clase Clase B
Báscula Graduaciones azules permanentes
Diámetro (métrico) 41,5 mm
Graduaciones 20 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ± 2 ml
Temperatura máxima 100 °C
Subdivisión 2 ml
Forma Cilíndrico
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Color de escala Azul
Altura (métrico) 315 mm
Tipo Probeta de medición graduada