Learn More
Kartell™ Probetas de medición de perfil alto de polipropileno translúcido con graduaciones en azul
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para una mayor durabilidad, claridad y buena resistencia química. Las probetas de medición de perfil alto de polipropileno esterilizables en autoclave con graduaciones azules Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
Marca:  Kartell™ 0256700
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10663472
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Las graduaciones permanentes de color azul nítido proporcionan claridad y reproducibilidad
  • La estructura de polipropileno puede soportar temperaturas de hasta 120 °C
  • Perfil alto, base pentagonal para dar estabilidad
  • Clase B
  • Esterilizable en autoclave
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
Clase B
200 ml
±20mL
20 ml
Productos alimenticios
531 mm
Graduaciones azules permanentes
Esterilizable en autoclave
100 °C
Cilíndrico
Azul
Probeta de medición graduada
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Kartell™ Probetas de medición de perfil alto de polipropileno translúcido con graduaciones en azul > Capacidad: 2000 ml