Learn More
Vitlab™ Probeta de medición de perfil alto de polipropileno de clase B
Utilice estas probetas para aplicaciones en la industria alimentaria. Las probetas de medición de perfil alto de clase B de polipropileno VITLAB™ cuentan con escalas graduadas moldeadas en el material y que permanecen visibles después de la limpieza diaria en el lavavajillas. La base hexagonal con tacos inferiores proporciona una gran estabilidad.
Marca:  Vitlab™ 649941
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15752106
  • 53.40€ / paquete de 12
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Descripción
  • Probeta muy transparente
  • Escala en relieve, grabada en azul y marcas en forma de anillo en los principales puntos de la escala
  • La estructura de la escala también está disponible en relieve azul
  • Calibrado (pulgadas)
  • Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706
  • La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
  • Debido a las características hidrofóbicas de las probetas, la cantidad de líquido medida (in) es la misma que la cantidad entregada (ex)
Especificaciones
Especificaciones
100 ml
±1 ml
Clase B
33 mm
1 ml
± 1 ml
Sector alimentario
250 mm
Polipropileno
DIN 12681, ISO 6706
Borde
1Each
Esterilizable en autoclave
Redondo
Hexagonal
Probeta graduada
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Vitlab™ Probeta de medición de perfil alto de polipropileno de clase B > Capacidad: 100 ml