Learn More
Vitlab™ Probeta de medición de perfil alto de polipropileno de clase B
Código de producto. p-8000800
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
15792106 1000 ml 10 ml paquete de 6
15752106 100 ml 1 ml paquete de 12
11897910 100 ml 1 ml paquete de 12
10620314 250 ml 2 ml paquete de 6
11833662 250 ml 2 ml paquete de 3
15742106 25 ml 0,5 ml paquete de 12
15772106 500 ml 5 ml paquete de 6
10367424 - 1 ml paquete de 12
8 options
Código de producto. 15792106
Marca: Vitlab™ 652941
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas probetas para aplicaciones en la industria alimentaria. Las probetas de medición de perfil alto de clase B de polipropileno VITLAB™ cuentan con escalas graduadas moldeadas en el material y que permanecen visibles después de la limpieza diaria en el lavavajillas. La base hexagonal con tacos inferiores proporciona una gran estabilidad.
  • Probeta muy transparente
  • Escala en relieve, grabada en azul y marcas en forma de anillo en los principales puntos de la escala
  • La estructura de la escala también está disponible en relieve azul
  • Calibrado (pulgadas)
  • Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706
  • La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
  • Debido a las características hidrofóbicas de las probetas, la cantidad de líquido medida (in) es la misma que la cantidad entregada (ex)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Polipropileno
Tolerancia ±10 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706, DIN 12681
Clase Clase B
Báscula Borde
Diámetro (métrico) 69 mm
Cantidad 1Each
Graduaciones 10 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±10 ml
Forma Redondo
Para utilizar con (aplicación) Sector alimentario
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 440 mm
Tipo Probeta graduada
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.