Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B
Construcción de polipropileno. La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
34.35€ - 63.85€
Especificaciones
Clase | Clase B |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Temperatura máxima | 80°C |
Forma | Redondo |
Base Type | Hexagonal |
Código de producto | Marca | dimCapacityMetric | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | dimCapacityMetric | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11818381
|
BRAND™
41662 |
63.85€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||||
12075322
|
BRAND™
41648 |
34.35€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||||
11808381
|
BRAND™
41654 |
45.90€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||||
Descripción
- Probeta graduada de perfil bajo con boquilla
- Construcción de polipropileno de alta claridad
- Calibrado para contener (TC, In)
- Escala grabada
- La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error
Especificaciones
Clase B | |
80°C | |
Hexagonal |
Esterilizable en autoclave | |
Redondo | |
Probeta de medición graduada |