Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B
Código de producto. 12075322 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. unitSize
12075322 5 PCS
11818381 paquete de 5
11808381 paquete de 5
3 options
Código de producto. 12075322
Marca: BRAND™ 41648
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construcción de polipropileno. La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
  • Probeta graduada de perfil bajo con boquilla
  • Construcción de polipropileno de alta claridad
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Escala grabada
  • La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clase Clase B
Graduaciones 5 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ± 5 ml
Temperatura máxima 80°C
Forma Redondo
Base Type Hexagonal
Tipo Probeta de medición graduada