Learn More
Hirschmann™ Pipetas de medición graduadas UPS marrones de clase A
Suministrado con un certificado de identificación de lote fechado USP para su uniformidad.
89.80€ - 104.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP |
---|---|
Clase | A |
Material | AR-GLAS™ |
Para utilizar con (aplicación) | Precisión volumétrica en el pipeteo |
Graduado | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11761516
|
Hirschmann™
110013327 |
1 ml |
89.80€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11771516
|
Hirschmann™
110014127 |
2 ml |
89.80€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11791516
|
Hirschmann™
110016027 |
10 ml |
104.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11701526
|
Hirschmann™
110017027 |
25 ml |
104.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Con tinta de difusión de plata para marcas permanentes
- Marcas de graduación marrones
- Graduación del anillo de punto principal
- Graduadas hasta la punta
- Fabricado en vidrio sódico-cálcico, vidrio AR™ con una superficie lisa y no porosa
- Disponible en una gama de volúmenes
Especificaciones
USP | |
AR-GLAS™ | |
Sí | |
Pipeta de medición |
A | |
Precisión volumétrica en el pipeteo | |
Marrón |