Learn More
Hirschmann™ Pipetas de medición graduadas UPS marrones de clase A
Código de producto. 11701526
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 11701526
Marca: Hirschmann™ 110017027
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Suministrado con un certificado de identificación de lote fechado USP para su uniformidad.
  • Con tinta de difusión de plata para marcas permanentes
  • Marcas de graduación marrones
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Graduadas hasta la punta
  • Fabricado en vidrio sódico-cálcico, vidrio AR™ con una superficie lisa y no porosa
  • Disponible en una gama de volúmenes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP
Clase A
Material AR-GLAS™
Para utilizar con (aplicación) Precisión volumétrica en el pipeteo
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Graduaciones 0,2 ml
Tolerancia 0,05 mL
Volumen (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 450 ± 5 mm
Tipo Pipeta de medición