Learn More
Hirschmann™ Pipetas de medición graduadas UPS marrones de clase A
Descripción
- Con tinta de difusión de plata para marcas permanentes
- Marcas de graduación marrones
- Graduación del anillo de punto principal
- Graduadas hasta la punta
- Fabricado en vidrio sódico-cálcico, vidrio AR™ con una superficie lisa y no porosa
- Disponible en una gama de volúmenes
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP |
| Clase | A |
| Material | AR-GLAS |
| Para utilizar con (aplicación) | Precisión volumétrica en el pipeteo |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Marrón |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Tolerancia | 0,006 mL |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Longitud (métrico) | 360 ±5 milímetros |
| Mostrar más |