Learn More
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Polypropylene Stopper
Borosilicate volumetric flask with polypropylene stopper and ISO individual certificate.
49.83€ - 102.07€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO Individual |
---|---|
Capacidad (métrico) | 100 mL |
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Desechables | Reusable |
Código de producto | Marca | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30564695
|
BRAND™
937249 |
NS 12/21 |
102.07€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
17716444
|
BRAND™
937249 |
NS 12/21 |
49.83€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10111145
|
BRAND™
937291 |
NS 14/23 |
57.10€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Borosilicate 3.3
- DIN EN ISO 1042
- Calibrated to contain (TC, In)
- Includes ISO individual certificate
Especificaciones
ISO Individual | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Reusable | |
Narrow | |
Plano |
100 mL | |
Autoclavable | |
Sí | |
No estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Polypropylene Stopper