Learn More
BRAND™ Matraz aforado de borosilicato clase A con tapón de polipropileno
Código de producto. 17716444 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Junta de toma:
NS 12/21
NS 14/23
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta de toma Tamaño de la unidad
17716444 NS 12/21 cada uno
30564695 NS 12/21 paquete de 2
10111145 NS 14/23 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17716444 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 937249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.35€
    47.05€ / paquete de 1
    Ahorro 1.30€
    2% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Matraz aforado de borosilicato con tapón de polipropileno y ISO certificado individual.
  • Borosilicato 3.3
  • DIN EN ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye ISO certificado individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad ISO Individual
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Junta de toma NS 12/21
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Mouth Style Estrecho
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Plano
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.