Learn More
BRAND™ Matraz aforado de borosilicato clase A con tapón de polipropileno
Código de producto. 10111145 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Junta de toma:
NS 12/21
NS 14/23
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta de toma Tamaño de la unidad
10111145 NS 14/23 cada uno
30564695 NS 12/21 paquete de 2
17716444 NS 12/21 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10111145 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 937291
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Matraz aforado de borosilicato con tapón de polipropileno y ISO certificado individual.
  • Borosilicato 3.3
  • DIN EN ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye ISO certificado individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO Individual
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Junta de toma NS 14/23
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Mouth Style Estrecho
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Plano