Learn More
Proteintech Ig humana ChromoTek Nano-CaptureLigand™, VHH específico de lambda-LC, biotinilado
Nano-Cap-Ligand para Ig humana: anticuerpo de un solo dominio específico de lambda/VHH [CTK0110], biotinilado.
113.00€ - 425.00€
Especificaciones
Especificidad de diana | Lambda-LC de anticuerpos de Ig lambda humanos |
---|---|
Conjugado | Biotina |
Clonalidad | Monoclonal |
Contenido y almacenamiento | Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C |
Para utilizar con (aplicación) | BLI, SPR, ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17353463
|
Proteintech
SHULB-1-10 |
10 μl |
113.00€
10 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17363463
|
Proteintech
shuLB-1-100 |
100 μl |
425.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- La Ig humana Nano-CaptureLigand™, lambda-LC, captura e inmoviliza anticuerpos de cadena de luz lambda humana (LC) en superficies recubiertas de avidina/estreptavidina utilizadas en ensayos BLI, SPR y ELISA
- Consta de un nanocuerpo biotinilado que se une específicamente a anticuerpos de lambda-Lc de IgG humanos con alta afinidad y de forma dirigida
Especificaciones
Lambda-LC de anticuerpos de Ig lambda humanos | |
Monoclonal | |
BLI, SPR, ELISA |
Biotina | |
Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Proteintech Ig humana ChromoTek Nano-CaptureLigand™, VHH específico de lambda-LC, biotinilado