Learn More
Proteintech Ig humana ChromoTek Nano-CaptureLigand™, VHH específico de lambda-LC, biotinilado
Descripción
- La Ig humana Nano-CaptureLigand™, lambda-LC, captura e inmoviliza anticuerpos de cadena de luz lambda humana (LC) en superficies recubiertas de avidina/estreptavidina utilizadas en ensayos BLI, SPR y ELISA
- Consta de un nanocuerpo biotinilado que se une específicamente a anticuerpos de lambda-Lc de IgG humanos con alta afinidad y de forma dirigida
Especificaciones
Specifica
| Cantidad | 100 μl |
| Especificidad de diana | Lambda-LC de anticuerpos de Ig lambda humanos |
| Conjugado | Biotina |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Contenido y almacenamiento | Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | BLI, SPR, ELISA |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?